Print…
2-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
639850-1G 639850-5G
SIAL639850-1GEA 225 EUR
SIAL639850-1G SIAL639850-5G
2-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Peso Molecular: 161 g/mol
Número MDL : MFCD02179525
Número CAS: 16681-59-7