2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
153818-25G
153818-5G
SIAL153818-25GEA
433
EUR
SIAL153818-25G
SIAL153818-5G
2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Adamantylamine hydrochloride
Fórmula:
C₁₀H₁₈ClN Ponto de Fusão: 300 °C |
Número MDL :
MFCD00074743 Número CAS: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |