Print…
2-Aminobenzimidazole 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
174020250 174021000
ACRO174020250EA 85.2 EUR
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobenzimidazole 99+%
2-Aminobenzimidazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 228…232 °C
Número MDL : MFCD00005596
Número CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %