Print…
2-Aminobenzimidazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
L02066.06 L02066.14 L02066.22
L02066.06EA 33.1 EUR
L02066.06 L02066.14 L02066.22
2-Aminobenzimidazole ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+% CAS No.: 934-32-7 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 116525
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 228…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005596
Número CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6