Print…
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
171778-25G 171778-5G
SIAL171778-25GEA 148 EUR
SIAL171778-25G SIAL171778-5G
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzimidazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 226…231 °C
Número MDL : MFCD00005596
Número CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6