2-Amino-6-ethylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19146.09
A19146.88
A19146.09EA
191
EUR
A19146.09
A19146.88
2-Amino-6-ethylpyridine 97%
2-Amino-6-ethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 21717-29-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5680
Odour: Unpleasant
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00218265
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00218265 Número CAS: 21717-29-3 EINECS: 244-540-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |