2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19729.06
L19729.14
L19729.06EA
104
EUR
L19729.06
L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 21901-40-6
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 137695
Fórmula:
C₆H₇N₃O₂ Ponto de Fusão: 223…225 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010692 Número CAS: 21901-40-6 |