Print…
2-Amino-4-ethylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18754.09 A18754.18 A18754.88
A18754.09EA 138 EUR
A18754.09 A18754.18 A18754.88
2-Amino-4-ethylpyridine 97%
2-Amino-4-ethylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33252-32-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 65-69° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00129025
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129025
Número CAS: 33252-32-3
EINECS: 251-430-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III