2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
61.6
EUR
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Fórmula:
C₇H₄F₂O₂ Ponto de Fusão: 179…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07772042 Número CAS: 532967-21-8 |