Print…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31528.03 H31528.06
H31528.03EA 113 EUR
H31528.03 H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 918523-99-6 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD04112521
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112521
Número CAS: 918523-99-6