Print…
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
361050010 361050050
ACRO361050010EA 31.1 EUR
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234955
Número CAS: 3430-26-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %