Print…
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4-Phenylenediamine-2-sulphonic acid, 2,5-Diaminobenzenesulphonic acid
32776-250G 32776-50G
SIAL32776-250GEA 255 EUR
SIAL32776-250G SIAL32776-50G
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃S
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 298…300 °C
Número MDL : MFCD00007904
Número CAS: 88-45-9
EINECS: 201-832-9