Print…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32617.06 H32617.14
H32617.06EA 105 EUR
H32617.06 H32617.14
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 153775-33-8 Molecular Formula: C7H3F2NO4 Formula Weight: 203.10 Melting Point: 125-133° MDL No.: MFCD04115713
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Ponto de Fusão: 125…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115713
Número CAS: 153775-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II