Print…
Acetonitrilo ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20070.291EA 44.2 EUR
20070.291 20070.325 20070.462 20070.553 20070.950
Acetonitrilo ≥99%, TECHNICAL
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345