Print…
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 65.6 EUR
H32746.MD H32746.03
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091015
Número CAS: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II