2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D2906-25G
D2906-5G
TCIAD2906-25GEA
106
EUR
TCIAD2906-25G
TCIAD2906-5G
2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichloropyridine
Fórmula:
C₅H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 202,5 - 203.5 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 70…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006229 Número CAS: 2402-77-9 EINECS: 219-281-8 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |