Print…
Mucic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M89617-100G M89617-500G
SIALM89617-100GEA 70.9 EUR
SIALM89617-100G SIALM89617-500G
Mucic acid, Sigma-Aldrich®
Mucic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₈
Ponto de Fusão: 220…225 °C
Densidade: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004239
Número CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0