Mucic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24170.22
B24170.36
B24170.22EA
54.1
EUR
B24170.22
B24170.36
Mucic acid ≥98%
Mucic acid
Purity: 98%
CAS No.: 526-99-8
Molecular Formula: C6H10O8
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1728117
Merck Reference: 14,4331
MDL No.: MFCD00004239
Fórmula:
C₆H₁₀O₈ Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição) Densidade: 1,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004239 Número CAS: 526-99-8 EINECS: 208-404-0 Merck Index: 14,4331 |