Print…
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 77.2 EUR
B20244.06 B20244.14
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Fórmula: C₈H₁₈O
Densidade: 0,82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021929
Número CAS: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1