Print…
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
454885-1G 454885-5G
SIAL454885-1GEA 101 EUR
SIAL454885-1G SIAL454885-5G
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Fórmula: C₁₉H₁₅O₂P
Peso Molecular: 306.3 g/mol
Número MDL : MFCD00674024
Número CAS: 17261-28-8
EINECS: 241-293-7