Print…
2-(Chloromethyl)benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
C52055-25G C52055-5G
SIALC52055-25GEA 155 EUR
SIALC52055-25G SIALC52055-5G
2-(Chloromethyl)benzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Peso Molecular: 166.61 g/mol
Número MDL : MFCD00005602
Número CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8