Print…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 49.4 EUR
B25548.06 B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Peso Molecular: 166.61 g/mol
Ponto de Fusão: 141…143 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005602
Número CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8