Print…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
109390050 109390250
ACRO109390050EA 36.6 EUR
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Peso Molecular: 166.61 g/mol
Ponto de Fusão: 145…150 °C
Número MDL : MFCD00005602
Número CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %