Print…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 109 EUR
H52467.03 H52467.06
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Peso Molecular: 214,85
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318941
Número CAS: 91983-14-1