Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
L08228.03 L08228.06
L08228.03EA 34.5 EUR
L08228.03 L08228.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 88-30-2 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 135-138°/0.01mm Merck Reference: 14,9253 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014714
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 135…138 °C (0,01 mmHg)
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014714
Número CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9253