Print…
1-Hexanossulfanato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
I0344-100G I0344-25G I0344-5G
TCIAI0344-100GEA 215 EUR
TCIAI0344-100G TCIAI0344-25G TCIAI0344-5G
1-Hexanossulfanato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd900e15e6b0bcc5b73728e8a7e3b0bebee0aa8&vid=d56895c8dd24c4a50cde58a68b6c9bdaf5edf5e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130