Print…
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
351960050 351960250
ACRO351960050EA 28.2 EUR
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 234…236 °C
Ponto de Fusão: 15 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Número MDL : MFCD00038714
Número CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %