3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
57.3
EUR
A10839.06
A10839.14
3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
3-Ethyl-2-iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Fórmula:
C₉H₁₁I Ponto de ebulição: 118…120 °C (15 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052855 Número CAS: 175277-95-9 |