Print…
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W267511-100G-K W267511-1KG-K W267511-25G-K
SIALW267511-100G-KEA 673 EUR
SIALW267511-100G-K SIALW267511-1KG-K SIALW267511-25G-K
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-vinylphenol
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00015437
Número CAS: 7786-61-0
EINECS: 232-101-2