1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18537.06
A18537.14
A18537.06EA
31.9
EUR
A18537.06
A18537.14
1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
1-Acetyl-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 574-19-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 130-132°/2mm
MDL No.: MFCD00012131
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 130…132 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 63…67 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012131 Número CAS: 574-19-6 EINECS: 209-369-4 |