Print…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
H37601-10G H37601-50G
SIALH37601-10GEA 57.2 EUR
SIALH37601-10G SIALH37601-50G
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 83…87 °C (0,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
Número MDL : MFCD00002380
Número CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2