Print…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 52.4 EUR
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 112…114 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Densidade: 1,079
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002380
Número CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2