Print…
1-Adamantanecarbonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14352.14 A14352.03 A14352.06
A14352.14EA 459 EUR
A14352.14 A14352.03 A14352.06
1-Adamantanecarbonitrile ≥97%
1-Adamantanecarbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 23074-42-2 Molecular Formula: C11H15N Formula Weight: 161.25 Melting Point: 193-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074731
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 193…196 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074731
Número CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III