3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31620.MD
H31620.03
H31620.MDEA
83.2
EUR
H31620.MD
H31620.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 2967-54-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 200-208°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09033181
Fórmula:
C₇H₃F₂NO Ponto de Fusão: 200…208 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09033181 Número CAS: 2967-54-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |