Print…
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Veratronitrile
A12521.14 A12521.22
A12521.14EA 32.8 EUR
A12521.14 A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2024-83-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1451651 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001802
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Ponto de ebulição: 131…133 °C (0.3 mmHg)
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001802
Número CAS: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III