Print…
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
A19536.06 A19536.14
A19536.06EA 52.9 EUR
A19536.06 A19536.14
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 208186-78-1 Molecular Formula: C6H2Br2ClF Formula Weight: 288.35 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD00143441
Fórmula: C₆H₂Br₂ClF
Ponto de ebulição: 242 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143441
Número CAS: 208186-78-1