1-Cloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 75%
CAS No.: 127-00-4
Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 773653
Merck Reference: 14,7850
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004530
Fórmula:
C₃H₇ClO Ponto de ebulição: 126…127 °C Densidade: 1,111 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004530 Número CAS: 127-00-4 EINECS: 204-819-6 UN: 2611 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7850 |