(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Chloro-2-ethynylbenzene
H53441.03
H53441.06
H53441.03EA
96.4
EUR
H53441.03
H53441.06
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Purity: 98%
CAS No.: 873-31-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 82°/12mm
MDL No.: MFCD00269951
Fórmula:
C₈H₅Cl Peso Molecular: 136.58 g/mol Ponto de ebulição: 82 °C (12 mmHg) Densidade: 1.125 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00269951 Número CAS: 873-31-4 |