Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 604 EUR
1.18303.0025 1.18303.0100
1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Encomendar
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering