Print…
Acetonitrilo, Prepsolv® Chromatography_prep
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
MQ200
1.13358.2500 1.13358.9030 1.13358.9185 1.13358.9910 1.13358.9186 1.13358.9913 1.13358.2509
1.13358.2500EA 217 EUR
1.13358.2500 1.13358.9030 1.13358.9185 1.13358.9910 1.13358.9186 1.13358.9913 1.13358.2509
Acetonitrilo, Prepsolv® Chromatography_prep
Acetonitrilo
Prepsolv® solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45.7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM