Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
H31787.03 H31787.06
H31787.03EA 36.8 EUR
H31787.03 H31787.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 99% CAS No.: 50824-04-9 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD05668981
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05668981
Número CAS: 50824-04-9