Print…
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
380890050 380890250
ACRO380890050EA 59.5 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de ebulição: 145…147 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,786 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Número MDL : MFCD00129165
Número CAS: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %