Print…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 58.8 EUR
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de ebulição: 238…239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143264
Número CAS: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %