3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19400.06
A19400.14
A19400.06EA
52.9
EUR
A19400.06
A19400.14
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 2315-86-8
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2207020
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143096
Fórmula:
C₇H₄BrNO Ponto de ebulição: 406 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 156…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143096 Número CAS: 2315-86-8 EINECS: 219-022-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |