5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
104
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Fórmula:
C₇H₃BrFN Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 77…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143424 Número CAS: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |