2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
H25935.14
H25935.06
H25935.14EA
282
EUR
H25935.14
H25935.06
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Fórmula:
C₆H₃BrClF Ponto de ebulição: 180 °C Densidade: 1,74 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00672934 Número CAS: 1996-30-1 |