Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H26389.06 H26389.14
H26389.06EA 108 EUR
H26389.06 H26389.14
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Purity: 97% CAS No.: 205371-26-2 Molecular Formula: C7H4BrF3O2 Formula Weight: 257.01 Refractive Index: 1.4815
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660162
Número CAS: 205371-26-2
EINECS: None