Print…
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20015.0010 8.20015.0050
8.20015.0010EA 59.8 EUR
8.20015.0010 8.20015.0050
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Amantadine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₈ClN
Ponto de Fusão: 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074723
Número CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 360 °C
Molar Mass 187.71 g/mol