Amantadine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12699.14
A12699.22
A12699.36
A12699.14EA
57.7
EUR
A12699.14
A12699.22
A12699.36
Amantadine hydrochloride 99%
Amantadine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 665-66-7
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point: 360°
Beilstein Reference: 4198854
Merck Reference: 14,374
MDL No.: MFCD00074723
Fórmula:
C₁₀H₁₈ClN Ponto de Fusão: 360 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074723 Número CAS: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 Merck Index: 14,374 |