Print…
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
105155-10G 105155-50G
SIAL105155-10GEA 130 EUR
SIAL105155-10G SIAL105155-50G
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₉Cl₂NO
Ponto de ebulição: 385 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Número MDL : MFCD00007840
Número CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2